Merck
AB9415
Sigma-Aldrich
Anti-Cannabinoid-Rezeptor-1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
CB1
Größe auswählen
50 μG
CHF 480.00
CHF 480.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 480.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 480.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
monkey, human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNR1(1268)
Spezifität
Erkennt Cannabinoid-Rezeptor-1 [CB1].
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der 3. zytoplasmatischen Domäne von menschlichem Cannabinoid-Rezeptor-1. Die Immunogensequenz weist eine 100%ige Homologie mit der Maus auf.
Anwendung
Der Anti-Cannabinoid-Rezeptor-1-Antikörper weist den Gehalt an Cannabinoid-Rezeptor-1 nach und wurde für die Verwendung in IC und IH(P) publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroinflammation und Schmerz
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie an formalinfixierten in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten.
Immunzytochemie an acetonfixierten Zellen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit weniger als 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -70 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giorgia Gioacchini et al.
Scientific reports, 7(1), 1261-1261 (2017-04-30)
The endocannabinoid system plays an important role in regulating inflammation in several chronic or anomalous gut inflammatory diseases. In vivo and ex vivo studies showed that 30 days treatment with a probiotic mix activated the endocannabinoid system in zebrafish. These
Qi-Cheng Qiao et al.
The Journal of physiology, 601(16), 3585-3604 (2023-07-08)
The neuropeptide orexin is involved in motor circuit function. However, its modulation on neuronal activities of motor structures, integrating orexin's diverse downstream molecular cascades, remains elusive. By combining whole-cell patch-clamp recordings and neuropharmacological methods, we revealed that both non-selective cationic