AB8230
Anti-Syndecan-1 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
CD138 antigen, heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor
receptor, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDC1(6382)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse liver lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1