AB5972
Anti-Dishevelled-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
DVL2, DSH Homolog 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin (Partially purified)
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DVL2(1856)
mouse ... Dvl2(13543)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Hämatopoetische Stammzellen
Neurale Stammzellen
Immunohistochemistry: 1:1,000 using the avidin-biotin system.
Dilute antibody in 50 mM PBS, pH 7.4 containing 1.5% sodium chloride and 1% normal animal serum (same species as the host of the secondary antibody).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
SK-N-SH (human neuroblastoma) whole cell lysates, NIH 3T3 whole cell lysate, BT-20 (human mammary gland) cell lysate, FP (mouse embryonal carcinoma
testicular teratoma) cell lysate
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable