Wichtige Dokumente
AB5930
Sigma-Aldrich
Anti-Kaliumkanal-ERG1-Antikörper, C-Terminus
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Ether-a-go-go-related Gene Product, HERG1, MERG1, RERG1
Größe auswählen
100 μG
CHF 414.00
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 414.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNH2(3757)
Allgemeine Beschreibung
ERG1 codiert für die porenbildende alpha-Untereinheit der spannungsgesteuerten Kanäle, die den schnellen verzögert gleichrichtenden Kaliumstrom leiten, was das ventrikuläre Aktionspotenzial des Herzens beendet. Wie nachgewiesen wurde, blockiert eine große Anzahl kommerziell verfügbarer therapeutischer Mittel (Antiarrhythmika, Antihistamine, Antibiotika und Antidepressiva) vorzugsweise ERG1, was eine Störung der Depolarisierung des kardialen Aktionspotenzials verursacht und betroffene Personen für ventrikuläre Arrythmie und plötzlichen Tod prädisponiert.
Spezifität
ERG1-Protein. Mittels Western Blotting erkennt der Antikörper Banden bei 175 und 205 kDa (glykosyliert) oder 135 und 165 kDa (deglykosyliert).
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetisches Peptid, dem C-Terminus von ERG1 (AS 1145–1159 von HERG1) entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Kaliumkanal-ERG1-Antikörper, C-Terminus, detektiert den Gehalt an Kaliumkanal ERG1 und wurde zur Verwendung in IC, IH, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Immunblotting: 5 μg/ml
Immunzytochemie
Immunhistochemie an mit 4 % Paraformaldehyd fixierten Geweben.
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Flüssig in PBS mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebe für die Positivkontrolle: Herz
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sönke Cordeiro et al.
PloS one, 6(12), e29490-e29490 (2011-12-30)
In response to light, most retinal neurons exhibit gradual changes in membrane potential. Therefore K+ channels that mediate threshold currents are well-suited for the fine-tuning of signal transduction. In the present study we demonstrate the expression of the different Kv11