AB5453
Anti-GABA A Receptor α6 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gabra6(29708)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 53% of all GABA A receptors in sodium dodecylsulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 15 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2