Alle Fotos(2)
Key Documents
AB5398
Sigma-Aldrich
Anti-Vanilloid-Rezeptor-ähnliches-Protein-1-Antikörper, Schmerz, C-Terminus
serum, Chemicon®
Synonym(e):
VRL-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Darf nicht reagieren mit
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRPV2(51393)
Spezifität
Vanilloid-Rezeptor-ähnliches Protein 1 (VRL-1). Die immunhistochemische Analyse von Spinalganglien und Rückenmark der Ratte weist darauf hin, dass dieser Antikörper hohe Spezifität besitzt.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Peptid, den 18 Aminosäuren des C-Terminus der Proteinsequenz von VRL-1 der Ratte entsprechend (Zugangsnr.: AAD26364). Die Immunogensequenz ist zu 100 % im Wachstumsfaktor-regulierten Calciumkanal der Maus (Zugangsnr.: AB021665) erhalten.
Anwendung
Der Anti-Vanilloid-Rezeptor-ähnliches-Protein-1-Antikörper, Schmerz, C-Terminus, detektiert den Gehalt an Vanilloid-Rezeptor-ähnlichem Protein 1 und wurde zur Verwendung in IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroinflammation & Schmerz
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:1.000–1:2.000 an Spinalganglien der Ratte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchenserum. Lyophilisiert. Enthält keine Konservierungsmittel. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Bei Bedarf zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evan Onusko et al.
PloS one, 15(3), e0230386-e0230386 (2020-03-29)
Probenecid has been used for decades in the treatment of gout but recently has also been found to improve outcomes in patients with heart failure via stimulation of the transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channel in cardiomyocytes. This study
Dan Ni et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 291(3), R541-R550 (2006-03-04)
A recent study has demonstrated that increasing the intrathoracic temperature from 36 degrees C to 41 degrees C induced a distinct stimulatory and sensitizing effect on vagal pulmonary C-fiber afferents in anesthetized rats (J Physiol 565: 295-308, 2005). We postulated
Mindi Naticchioni et al.
PloS one, 10(9), e0136901-e0136901 (2015-09-12)
The myocardial response to exercise is an adaptive mechanism that permits the heart to maintain cardiac output via improved cardiac function and development of hypertrophy. There are many overlapping mechanisms via which this occurs with calcium handling being a crucial