AB3796
Anti-5′-Lipoxygenase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Arachidonate 5-lipoxygenase, 5-LO
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit, rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALOX5(240)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation: 5 μL/mL lysate
ELISA: 1:1000 – 1:100,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: placenta, lung, and leukocytes.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2