AB3749
Anti-mGCM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GCM motif protein 1, Glial cells missing homolog 1, chorion-specific transcription factor GCMa, glial cells missing homolog a
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Aufnahme
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCM1(8521)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Neurale Stammzellen
Qualität
Western Blotting: Recommended working dilutions are 1:1000 – 1:2500.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable