Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB356482
Sigma-Aldrich
Anti-mCherry-Antikörper
Anti-mCherry
from rabbit
Synonym(e):
Anti-mCherry-Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das rot fluoreszierende Protein mCherry wird aus DsRed, einem rot fluoreszierenden Protein von Scheibenkorallen der Discosoma-Spezies, gewonnen. DsRed ähnelt in Größe und anderen Eigenschaften GFP, bringt aber eine rote anstelle einer grünen Fluoreszenz hervor. mCherry ist eine monomere Form, die in mehreren Zyklen von Mutation, zielgerichteter Modifikation und evolutionärer Selektion entwickelt wurde. Das Protein zeigt ein Exzitationsmaximum bei 587 nm und ein Emissionsmaximum bei 610 nm mit einer Fluoreszenz-Quantenausbeute von 0,22. mCherry zeigt eine hohe Photostabilität und ist beständig gegenüber Photobleichung. Außerdem besitzt es eine verbesserte Helligkeit und reift äußerst rasch. Der polyklonale Anti-mCherry-Antikörper ist ein affinitätsgereinigter Antikörper, der mCherry in HEK-293-Zellen erkennt, die mit pFin-EF1-mCherry transfiziert wurden. (Literatur: Schaner, NC et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72; Gross, LA et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(22):11990-95).
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist mCherry in mit dem pFin-mCherry transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Immunogen
Epitop: unbekannt
HIS-markiertes rekombinantes Volllängen-mCherry von Discosoma sp. (Scheibenanemone).
Anwendung
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:500 wies mCherry in mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gerry Shaw).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wies mCherry in mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gerry Shaw).
Polyklonaler Anti-mCherry-Antikörper vom Kaninchen (Best.-Nr. AB356482) für den Nachweis des mCherry-Proteins. Getestet in Immunfluoreszenz und Western Blotting.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Bei einer Verdünnung von 1:2.000 wies dieser Antikörper mCherry in 10 µg Lysat aus mit dem pFin-EF1-mCherry-Vektor transfizierten HEK-293-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 32 kDa gemessen, 26,72 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 0,03 % Natriumazid und 50 % Glyzerin.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hao-Shan Chen et al.
Nature communications, 13(1), 3605-3605 (2022-06-24)
The cell-type-specific recording and manipulation is instrumental to disentangle causal neural mechanisms in physiology and behavior and increasingly requires intersectional control; however, current approaches are largely limited by the number of intersectional features, incompatibility of common effectors and insufficient gene
Gen Li et al.
EMBO reports, 22(3), e51163-e51163 (2021-01-26)
The phagosome harboring the bacterial pathogen Legionella pneumophila is known to be enriched with phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns4P), which is important for anchoring a subset of its virulence factors and potentially for signaling events implicated in the biogenesis of the Legionella-containing
Tong Xiao et al.
Nature chemical biology, 14(7), 655-663 (2018-06-06)
The unusually high demand for metals in the brain, along with insufficient understanding of how their dysregulation contributes to neurological diseases, motivates the study of how inorganic chemistry influences neural circuitry. We now report that the transition metal copper is
Vijeta Jaiswal et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1142415-1142415 (2023-05-08)
Aedes mosquitoes transmit several pathogens including flaviviruses to humans which result in high morbidity and mortality. Owing to adaptability and climate change, these mosquito vectors are predicted to establish in new geographical areas thus exposing larger populations to the risk
Marina Capece et al.
Cell death and differentiation, 30(9), 2078-2091 (2023-08-04)
The discrimination of protein biological functions in different phases of the cell cycle is limited by the lack of experimental approaches that do not require pre-treatment with compounds affecting the cell cycle progression. Therefore, potential cycle-specific biological functions of a
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review