Merck
AB3127
Sigma-Aldrich
Anti-FLT-4-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
VEGF Receptor-3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Flt4(14257)
Spezifität
Erkennt Maus-Flt-4 (1363 Aminosäuren bei der Maus und 1298 Aminosäuren beim Menschen), eine Rezeptor-Protein-Tyrosinkinase. Dieser Rezeptor für VEGF-C ist ein Typ-1-Membranprotein und wird in Lunge und Leber von Erwachsenen, in Leber, Gehirn und Darm von Föten sowie in der Plazenta exprimiert. Flt-4 wird auch vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor-Rezeptor 3 (VEGFR3) genannt.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Die verwendete Peptidsequenz ist in Flt-4/VEGFR3 der Ratte (85 %) und des Menschen (73 %) relativ erhalten. Es zeigt sich keine signifikante Sequenzhomologie mit VEGFR1, VEGFR2 oder anderen Tyrosinkinasen. Die Kreuzreaktivität des Antikörpers bei anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Immunogen
Peptidsequenz mit 20 Aminosäuren innerhalb des zytoplasmischen C-Terminus von Maus-Flt-4
Anwendung
Dieser Anti-FLT-4-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von FLT-4 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL. Die Antikörper detektierten in Rattenleberextrakten eine Bande bei ~ 140 kDa.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 50–100 ng Kontrollpeptid pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Flüssig in PBS mit 0,1 % BSA. Affinitätsgereinigtes Immunglobulin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable