Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB2219
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-1-Antikörper
1.0 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Aquaporin-1, AQP-1, Aquaporin-CHIP, Water channel protein for red blood cells and kidney proximal tubule
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AQP1(358)
Allgemeine Beschreibung
Aquaporin 1 ist ein integrales Membranprotein, das ursprünglich in roten Blutkörperchen und proximalen Nierentubuli identifiziert wurde. AQP1 wird außerdem vom choroiden Plexus und von verschiedenen anderen Geweben exprimiert. Es bildet einen wasserspezifischen Kanal, der den Plasmamembranen von roten Blutkörperchen und proximalen Nierentubuli eine hohe Permeabilität gegenüber Wasser verleiht und dem Wasser so die Bewegung in Richtung eines osmotischen Gradienten ermöglicht.
Immunogen
Epitop: Topologische Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der topologischen Domäne von Aquaporin 1 der Ratte entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Aquaporin-1-Antikörper weist den Aquaporin-1-Gehalt nach und wurde zur Verwendung in ELISA, WB und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western Blotting: 1–10 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode. Immunblots zeigen zwei Banden: eine untere 28-kDa-Bande, die der nicht glykosylierten Form entspricht, und eine obere Bande mit einem höheren Molekulargewicht von 35–60 kDa des glykosylierten Bestandteils (Denker et al. 1988; Smith & Agre 1991). Wir empfehlen die Verwendung von 0,5–1,0 % Milch in allen Inkubationen von Primär-/Sekundärantikörper-Enzym-Konjugaten, um unspezifische Banden zu unterdrücken.
Immunohistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:2.000 wurde Aquaporin 1 in Nierengewebe von Mensch und Maus nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Nierengewebelysat des Menschen.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Aquaporin 1 in 10 µg humanem Nierengewebelysat nach.
Zielbeschreibung
28 kDa
Verlinkung
Ersetzt: AB3065
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The mouse C2C12 myoblast cell surface N-linked glycoproteome: identification, glycosite occupancy, and membrane orientation.
Gundry, RL; Raginski, K; Tarasova, Y; Tchernyshyov, I; Bausch-Fluck, D; Elliott et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
BMP4 sufficiency to induce choroid plexus epithelial fate from embryonic stem cell-derived neuroepithelial progenitors.
Watanabe, M; Kang, YJ; Davies, LM; Meghpara, S; Lau, K; Chung, CY; Kathiriya et al.
The Journal of Neuroscience null
Dong Zhou et al.
Kidney international, 84(3), 509-520 (2013-05-30)
Hepatocyte growth factor is a pleiotrophic protein that promotes injury repair and regeneration in multiple organs. Here, we show that after acute kidney injury (AKI), the HGF receptor, c-met, was induced predominantly in renal tubular epithelium. To investigate the role
Su-Youn Lee et al.
Journal of veterinary science, 14(4), 381-386 (2013-07-04)
E-cadherin is a cell adhesion molecule that plays an important role in maintaining renal epithelial polarity and integrity. The purpose of this study was to determine the exact cellular localization of E-cadherin in pig kidney. Kidney tissues from pigs were
Elena Lazzeri et al.
Nature communications, 9(1), 1344-1344 (2018-04-11)
Acute kidney injury (AKI) is considered largely reversible based on the capacity of surviving tubular cells to dedifferentiate and replace lost cells via cell division. Here we show by tracking individual tubular cells in conditional Pax8/Confetti mice that kidney function