Merck
Alle Fotos(6)
Wichtige Dokumente
AB1745
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin-45-Antikörper, nahe des C-Terminus, zytoplasmisch
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Cx45
Größe auswählen
100 μG
CHF 400.00
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 400.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
dog (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
dog ... Gjc1(490936)
human ... GJC1(10052)
mouse ... Gjc1(14615)
rat ... Gjc1(266706)
Spezifität
Erkennt Connexin 45 von Mensch, Ratte und Maus. Aufgrund von Sequenzhomologien wird davon ausgegangen, dass dieser Antikörper auch mit Connexin 45 vom Hund (100 % Homologie) reagiert. Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches lineares Peptid, humanem Connexin 45 nahe des C-Terminus entsprechend.
Anwendung
Dieser Anti-Connexin-45-Antikörper, nahe des C-Terminus, ist zur Verwendung in IP, WB und IH für den Nachweis von Connexin 45 validiert.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Nitta et al.
Journal of animal science, 88(10), 3269-3279 (2010-06-22)
During mammalian oogenesis, intercellular communication between oocytes and the surrounding follicle cells through gap junction channels is crucial for oocyte development and maturation. The channel properties of gap junctions may be affected by the composition or combination of connexins, the
Erika R Kinjo et al.
PloS one, 9(10), e109149-e109149 (2014-10-10)
Gap junction (GJ) channels have been recognized as an important mechanism for synchronizing neuronal networks. Herein, we investigated the participation of GJ channels in the pilocarpine-induced status epilepticus (SE) by analyzing electrophysiological activity following the blockade of connexins (Cx)-mediated communication.
Loïc Le Gal et al.
Journal of the American Heart Association, 8(8), e010823-e010823 (2019-04-05)
Background Gap junction channels made of Connexin37 (Cx37) are expressed by aortic endothelial and smooth muscle cells of hypertensive mice, as well as by the renin-secreting cells of kidneys. Methods and Results To decipher whether Cx37 has any role in
Karen Maass et al.
Circulation research, 101(12), 1283-1291 (2007-10-13)
Haplodeficient mice expressing carboxyl-terminally truncated Cx43 (K258stop/KO), instead of the wild-type Cx43 isoform, reach adulthood and reveal no abnormalities in heart morphology. Here, we have analyzed the expression of K258stop protein and the morphology of gap junctions in adult hearts
Hanna Langhorst et al.
Disease models & mechanisms, 11(2) (2018-01-24)
CAR-like membrane protein (CLMP), an immunoglobulin cell adhesion molecule (IgCAM), has been implicated in congenital short-bowel syndrome in humans, a condition with high mortality for which there is currently no cure. We therefore studied the function of CLMP in a