Merck
AB16501
Sigma-Aldrich
Anti-AIF-Antikörper, interne Domäne
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Apoptosis Inducing Factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIFM1(9131)
Allgemeine Beschreibung
Die Apoptose ist durch eine Reihe morphologischer Veränderungen am Zellkern charakterisiert, darunter Chromatinkondensation und Kernfragmentierung. Diese Veränderungen werden durch die Aktivierung von Mitgliedern der Caspase-Familie, Caspase-aktivierte DNase und eine Reihe neuartiger Proteine ausgelöst (Zamzami et al., 1999). Ein bislang unbekanntes Gen, dessen Produkt die Chromatinkondensation und DNA-Fragmentierung verursacht, wurde vor Kurzem identifiziert, geklont und als Apoptose-induzierender Faktor (AIF) bezeichnet (Susin et al., 1999). Wie die für die Apoptose kritischen Moleküle Zytochrom C und Caspase 9 ist AIF in den Mitochondrien lokalisiert. Bei Induzierung der Apoptose migriert AIF in den Zellkern und induziert die Freisetzung der apoptogenen Proteine Zytochrom C und Caspase 9 durch die Mitochondrien. AIF induziert im isolierten Nukleus und im Nukleus von lebenden Zellen durch Mikroinjektion die Chromatinkondensation und DNA-Fragmentierung, was die Hauptmerkmale der Apoptose sind. AIF ist hochgradig konserviert zwischen Mensch und Maus und wird breit exprimiert (Susin et al., 1999).
Spezifität
Die Apoptose ist durch eine Reihe morphologischer Veränderungen am Zellkern charakterisiert, darunter Chromatinkondensation und Kernfragmentierung. Diese Veränderungen werden durch die Aktivierung von Mitgliedern der Caspase-Familie, Caspase-aktivierte DNase und eine Reihe neuartiger Proteine ausgelöst (Zamzami & Kroemer 1999). Ein bislang unbekanntes Gen, dessen Produkt die Chromatinkondensation und DNA-Fragmentierung verursacht, wurde vor Kurzem identifiziert, geklont und als Apoptose-induzierender Faktor (AIF) benannt (Susin et al. 1999). Wie die für die Apoptose kritischen Moleküle Zytochrom C und Caspase 9 ist AIF in den Mitochondrien lokalisiert. Bei Induzierung der Apoptose migriert AIF in den Zellkern und induziert die Freisetzung der apoptogenen Proteine Zytochrom C und Caspase 9 durch die Mitochondrien. AIF induziert im isolierten Nukleus und im Nukleus von lebenden Zellen durch Mikroinjektion die Chromatinkondensation und DNA-Fragmentierung, was die Hauptmerkmale der Apoptose sind. AIF ist hochgradig konserviert zwischen Mensch und Maus und wird breit exprimiert (Susin et al. 1999).
Immunogen
Der polyklonale Anti-AIF-Antikörper vom Kaninchen (interne Region) wurde anhand eines Peptids gewonnen, das den Aminosäuren 517 bis 531 von menschlichem AIF entspricht (Susin et al. 1999). Diese Sequenz ist mit denen von Maus- und Ratten-AIF identisch (Susin et al. 1999).
Epitop: interne Domäne
Anwendung
Der Anti-AIF-Antikörper, interne Domäne, ist ein Antikörper gegen AIF zur Verwendung in IH(P) und WB.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western Blot: 0,25 bis 1 μg/ml.
K562-Zelllysat kann als Positivkontrolle genutzt werden und es sollte eine 67-kDa-Bande detektiert werden.
Immunhistochemie an formalinfixierten Paraffinschnitten: 5–20 μg/ml, mit Antigen-Rückgewinnung; siehe Website für Details und Fotografien.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
67 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-430
Physikalische Form
Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Chromatografie
Aufgereinigtes IgG in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verbreitet exprimiert
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Francisco J Martínez-Morcillo et al.
PLoS biology, 19(11), e3001455-e3001455 (2021-11-09)
Several studies have revealed a correlation between chronic inflammation and nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism, but the precise mechanism involved is unknown. Here, we report that the genetic and pharmacological inhibition of nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt), the rate-limiting enzyme in the
Carlo Rinaldi et al.
American journal of human genetics, 91(6), 1095-1102 (2012-12-12)
Cowchock syndrome (CMTX4) is a slowly progressive X-linked recessive disorder with axonal neuropathy, deafness, and cognitive impairment. The disease locus was previously mapped to an 11 cM region at chromosome X: q24-q26. Exome sequencing of an affected individual from the
Tamara M Peneder et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 31(11), 1729-1733 (2016-06-15)
The nigrostriatal dopaminergic pathway is more susceptible to neurodegeneration in primates than in mice, including the neurotoxic effect of MPTP. Apoptosis-inducing-factor was shown to be involved in the pathogenesis of dopaminergic degeneration. We therefore compared its occurrence in nigral dopamine
Calpain mediates excitotoxic DNA fragmentation via mitochondrial pathways in adult brains: evidence from calpastatin mutant mice.
Takano, J; Tomioka, M; Tsubuki, S; Higuchi, M; Iwata, N; Itohara, S; Maki, M; Saido, TC
The Journal of Biological Chemistry null
Tonya Moss et al.
Cold Spring Harbor molecular case studies, 7(3) (2021-06-13)
Variants in the X-linked gene AIFM1 (apoptosis-inducing factor mitochondria-associated 1) are associated with a highly variable clinical presentation that encompasses motor neuropathy, ataxia, encephalopathies, deafness, and cognitive impairment. AIFM1 encodes a mitochondrial flavin adenine dinucleotide (FAD)-dependent nicotinamide adenine dinucleotide (NADH)