AB10050
Anti-Phospho-ITCH (pT222)-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, AIP4, NAPP1
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr222)
Angaben zum Gen
human ... ITCH(83737)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Proteintransport
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Dot Blot
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable