Merck
96220250
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 250
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Vantage
Qualitätsniveau
Parameter
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
250 mm
Bereich
3.8 cm2 , cross-sectional
Bett H
0-250 mm
Bettvolumen
0-95 mL
Durchmesser
22-22.1 mm