Wichtige Dokumente
96100031-M
Millipore
Vantage L Adjuster Tube Kit
Größe auswählen
1 PKG
CHF 70.00
CHF 70.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 70.00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
CHF 70.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass filled polypropylene surface (exterior)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Vantage
Methode(n)
protein purification: suitable
Durchmesser
3.2 cm (1.3 in.)