Wichtige Dokumente
869003-M
Sigma-Aldrich
Follikelstimulierendes Hormon, menschliche Hypophyse, Iodierungsqualität
Synonym(e):
Follikelstimulierendes Hormon, menschliche Hypophyse, Iodierungsqualität, hLH
Größe auswählen
10 μG
CHF 145.00
50 μG
CHF 529.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 145.00
50 μG
CHF 529.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 5613
Assay
≥95% (weight)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.05% hCG
≤0.5% hFSH, hTSH
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives humanes lutenisierendes Hormon aus der Hypophyse. Heterodimeres Glycoproteinhormon, das von der anterioren Hypophyse sekretiert wird und für Ovulation, Spermatogenese und Biosynthese der Geschlechtssteroide erforderlich ist. Reguliert die Biosynthese und/oder Sekretion der Geschlechtssteroide. Beim weiblichen Geschlecht stimuliert LH die Synthese von Progesteron in den Ovarien, die Freisetzung von Östrogen aus den Graaf-Follikeln, die Induktion der Ovulation und die Bildung des Corpus luteum. Beim männlichen Geschlecht stimuliert LH die Testosteronsekretion durch die Hoden. Die biologische Spezifität wird der β-Kette zugeschrieben.
Biochem./physiol. Wirkung
≥ 5.000 IU/mg
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Sonstige Hinweise
Ramanujam, L.N., et al. 1999. Clin. Endocrinol.51, 243.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide instructions on how to reconstitute product number 869003, specifically Luteinizing Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade?
    1 answer
    1. The solubility of gonadorelin (acetate) in ethanol is roughly 0.25 mg/ml and about 30 mg/ml in DMSO and DMF.
      Helpful?
  2. Hello, Can this iodination grade hLH be used in rat LH radioimmunoassay or do you carry any iodination grade rLH?
    1 answer
    1. The suitability of this product in rat studies has not been determined. It has been shown that iodination may lower the potency of LH and a lower affinity to hormonal receptors. It may be helpful to view a similar product L6420. Again, this product has not been tested for suitability in rat.
      Below are some references that may be helpful in determining if these products would be suitable for the specified application.
      1. Effect of Iodination on the Biological Activity and Metabolism of Human Luteinizing Hormone
      https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/28/5/613/2715632
      2. Iodination of Luteinizing Hormone-Releasing Hormone
      https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bi00553a006
      3. Species specificity in the response of an in vitro amphibian (Xenopus laevis) ovulation assay to mammalian luteinizing hormones
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0016648076900393