8.56057
H-Pro-2-ClTrt resin
Novabiochem®
Synonym(e):
Chlorotrityl Resin
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal proline amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM. The use of this resin enables the synthesis of peptides containing C-terminal Pro without risk of diketopiperazine formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
- B Yakimova et al. Reported the use of H-Pro-2-ClTrt resin in the synthesis of short peptides with potential ACE inhibitory activity (B Yakimova, et al., 2021).
- S Wang et al. Detailed the use of H-Pro-2-ClTrt resin in a study on aminoacyl chain translocation catalysed by a type II thioesterase domain in an unusual non-ribosomal peptide synthetase (S Wang, et al., 2022).
- LP Vu et al. Described the use of H-Pro-2-ClTrt resin in the synthesis of inhibitors for serine proteases (LP Vu, et al., 2022).
Verlinkung
Replaces: 04-12-2805
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Identität (der Beladung): entspricht
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.30 - 1.10 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB) 200 - 400 mesh
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Identität (der Beladung): entspricht
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.30 - 1.10 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB) 200 - 400 mesh
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable