Wichtige Dokumente
8.53070
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-aspartic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
237-294-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10-5(7(13)14)4-6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
KAJBMCZQVSQJDE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Derivative of synthesis of side-chain modified aspartic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0129
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -6.0 - -4.0 °
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable