Wichtige Dokumente
8.53027
Sigma-Aldrich
Boc-Nva-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-norvaline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@@H](CCC)C(=O)O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m0/s1
InChIKey
INWOAUUPYIXDHN-ZETCQYMHSA-M
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of norvaline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0107
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2 in Methanol): -16.5 - -13.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.