8.52349
Fmoc-Ser(Ac3AcNH-ß-Glc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-(2-Acetamido-2-deoxy-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-serine
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26+,27+,28+,29+,31+/m0/s1
InChIKey
ORICVOOXZDVFIP-ILRBKQRBSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Identität (NMR, 1H): entspricht
Identität (NMR): entspricht
NMR-Spektrum: entspricht
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.