8.52339
Fmoc-Pen(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-α, α-dimethyl-Cys(Trt)-OH,Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
S(C([C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)(C)C)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChIKey
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable