8.52202
Fmoc-Trp(Boc)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Trp(Boc)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N6(C(O[C@@H](C6)C(=O)O)(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)Cc1c2c([n](c1)C(=O)OC(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C37H39N3O8/c1-36(2,3)48-35(45)39-19-22(23-12-10-11-17-30(23)39)18-29(32(41)40-20-31(33(42)43)47-37(40,4)5)38-34(44)46-21-28-26-15-8-6-13-24(26)25-14-7-9-16-27(25)28/h6-17,19,28-29,31H,18,20-21H2,1-5H3,(H,38,44)(H,42,43)/t29-,31-/m0/s1
InChIKey
VHFFWLZYMVKHDX-SMCANUKXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -39.5 - -34.5 °
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen einzeln (HPLC, Fl.%): ≤ 1.00 % (a/a)
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.