Dokumente
8.52048
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-α-aminobutyric acid, Fmoc-2-aminobutanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChIKey
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of aminobutyric amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
Fmoc-Abu-OH Novabiochem®. CAS 135112-27-5, molar mass 325.36 g/mol.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1099
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 6.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.