8.51222
Oxyma Pure B
Novabiochem®
Synonym(e):
Oxyma Pure B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
137-142 °C
Dichte
1.6 g/cm3
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
InChIKey
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable