Merck
8.45036
Sigma-Aldrich
Diisopropyl amine
Msynthplus
Synonym(e):
Diisopropyl amine
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-558-5
Dampfdruck
93.33 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
295 °C
Wirksamkeit
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-7.1 % (v/v)
pH-Wert
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-70 °C
Übergangstemp.
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
Dichte
0.72 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Farbzahl (Hazen): ≤ 20
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.716
Wasser (K. F.): ≤ 0.30 %
Identität (IR): entspricht
Die Restlösemittel-Analytik ist aufgrund der physikochemischen Eigenschaften der Chemikalie nicht möglich.
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany