Wichtige Dokumente
8.43970
Sigma-Aldrich
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
for synthesis
Synonym(e):
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
EG-Index-Nummer:
201-275-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Dichte
1.26 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChIKey
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable