Wichtige Dokumente
8.43410
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoformate
≥97%
Synonym(e):
Triethyl phosphonoformate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
216-016-8
Assay
≥97%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable