Wichtige Dokumente
8.41611
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
4-Methoxysalicylaldehyd, 2-Hydroxyanisaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
211-604-0
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
42-43 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
InChIKey
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 40 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 43 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable