Wichtige Dokumente
8.24593
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
for synthesis
Synonym(e):
9-Ethenylanthracen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
219-486-2
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChIKey
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 61 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 64 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable