Wichtige Dokumente
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
Größe auswählen
50 G
CHF 241.00
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 241.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
203-633-2
NACRES:
NA.22
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
515 °C
Wirksamkeit
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
170-172 °C/0.03 hPa
mp (Schmelzpunkt)
140-147 °C
Übergangstemp.
flash point 212 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
InChIKey
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfatasche: ≤ 5.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
413.6 °F
Flammpunkt (°C)
212 °C