8.21723
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
Synonym(e):
1-Chloroanthraquinone
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChIKey
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 158 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 161 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable