Wichtige Dokumente
8.20709
Sigma-Aldrich
Isatin
for synthesis
Synonym(e):
Isatin
Größe auswählen
5 G
CHF 35.50
250 G
CHF 127.00
CHF 35.50
Nur noch 0 auf Lager.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 35.50
250 G
CHF 127.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-077-8
NACRES:
NA.22
CHF 35.50
Nur noch 0 auf Lager.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
220 °C
pH-Wert
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
199-204 °C
Übergangstemp.
flash point 200 °C
Löslichkeit
2 g/L
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChIKey
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 199 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 204 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1