Wichtige Dokumente
8.18356
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid-Harnstoff
for synthesis
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid-Harnstoff, Carbamidperoxidpulver, Wasserstoffperoxid-Harnstoffpulver
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH4N2O · H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352120
EG-Index-Nummer:
204-701-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
pH-Wert
6.3 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
75-85 °C (decomposition)
Löslichkeit
500 g/L
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChIKey
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 33,0–37,0 %
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable