Wichtige Dokumente
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
Synonym(e):
L(-)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, Hyp
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-091-9
pH-Wert
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
274 °C
Löslichkeit
500 g/L
Schüttdichte
610 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
InChIKey
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=4 in Wasser): -77.0 - -74.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1