Wichtige Dokumente
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Größe auswählen
25 G
CHF 173.00
CHF 173.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 173.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-518-9
NACRES:
NA.22
CHF 173.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
pH-Wert
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
199-202 °C (decomposition)
Schüttdichte
380 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChIKey
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis braun
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable