8.14605
Squalane
for synthesis
Synonym(e):
Hexamethyltetracosane
Qualitätsniveau
Assay
≥92.0% (GC)
Form
liquid
bp
350 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-38 °C
Übergangstemp.
flash point 218 °C
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Anwendung
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
Lagerung und Haltbarkeit
Store below +30°C.
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
424.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218 °C - closed cup