Wichtige Dokumente
8.14156
Sigma-Aldrich
(-)-2,3-O-Benzylidene-L-threitol
for synthesis
Synonym(e):
(R)-(-)-2-Phenyl-1,3-dioxolan-4,5-dimethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
UNSPSC-Code:
12352104
Assay
≥97.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-9-10(7-13)15-11(14-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
AEJRVTSEJAYBNR-NXEZZACHSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 65 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 68 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=2 in Methanol): -11.0 - -9.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable