Dokumente
8.14136
Sigma-Aldrich
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane
for synthesis
Synonym(e):
3-Nitropropionaldehyd-ethylenglycolacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
UNSPSC-Code:
12352102
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
88-90 °C/1 hPa
Dichte
1.25 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.245 - 1.247
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable