Wichtige Dokumente
8.11731
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6
for synthesis
Synonym(e):
1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophan, Dibenzo-18-krone-6
Größe auswählen
5 G
CHF 40.20
50 G
CHF 199.00
CHF 40.20
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 40.20
50 G
CHF 199.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
238-041-3
NACRES:
NA.22
CHF 40.20
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1CCOc2c(cccc2)OCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
InChIKey
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6 for synthesis. CAS 14187-32-7, molar mass 360.41 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 158 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 163 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable