Wichtige Dokumente
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
Tetrabromophthalic anhydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8Br4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
211-185-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
14.67 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
271-274 °C
Dichte
2.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Brc1c2c(c(c(c1Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChIKey
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Br): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 270 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 280 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2