Wichtige Dokumente
70748
Millipore
Pellet Paint® NF Co-Fällungsmittel
Non-fluorescent visible DNA co-precipitant for automated sequencing applications
Synonym(e):
DNA carrier, DNA precipitator, PELLET PAINT® for sequencing, PELLET PAINT® precipitant, RNA carrier, RNA precipitator, non-fluorescent PELLET PAINT®, nucleic acid precipitator, pellet visualizer
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
NACRES:
NA.85
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
  • Effiziente und schnelle Fällung von BigDye® Zyklussequenzierungsprodukten
  • Effiziente Entfernung von Farbstoff-Terminatoren
  • Direkte Visualisierung und Verfolgung des gefällten Materials
  • Keine Auswirkung auf die Sequenzierungsreaktion
  • Ersatz für Original-Pellet Paint Co-Fällungsmittel für Fluoreszenzdetektionsmethoden
Pellet Paint NF Co-Präzipitationsmittel ist ein nichtfluoreszierender farbstoffmarkierter Träger, der für die Fluoreszenzsequenzierung geeignet ist. Er ermöglicht während der Alkoholpräzipitation von Produkten der Zyklussequenzierungsreaktion eine schnelle Entfernung von BigDye-Terminatoren. Zyklussequenzierungsreaktionen können mit 1 µl Träger pro Reaktion und einer Abschleuderdauer von 10 min schnell ausgefällt werden. Der gut sichtbare Träger liefert eine einfache Bestätigung, dass die Ausfällung stattgefunden hat. Sequenzierungsreaktionsprodukte können effizient pelletiert werden und farbstoffmarkierte Terminatoren verbleiben bei der Alkoholpräzipitation mit gängigen Präzipitationsprotokollen von Applied Biosystems im Überstand. Eine erneute Suspension von pelletierten Sequenzierungsreaktionsprodukten in entionisiertem Formamid kann durch das Prüfen auf die Auflösung des Trägerstoffs bestätigt werden. Pellet Paint NF Co-Präzipitationsmittel sind mit dem ABI PRISM® BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit in vollem Umfang kompatibel. Um eine zusätzliche Probenhandhabung zu vermeiden, kann Pellet Paint NF Co-Präzipitationsmittel vor der Zyklussequenzierungsreaktion direkt zur Reaktionsmischung, zur Matrizen-DNA, zu den rohen PCR-Proben oder zum Verdünnungspuffer gegeben werden. Obwohl Pellet Paint NF im UV-Bereich absorbiert, sind korrekte spektrofotometrische Messungen von DNA- oder RNA-Proben möglich. Das Absorptionsverhältnis (in jeder Packung Pellet PaintNF angegeben) kann bei der Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration als Korrekturfaktor eingesetzt werden. Pellet Paint NF Co-Präzipitationsmittel hat keinen nachweislichen Effekt auf die Sequenzierungsreaktion oder Sequenzgenauigkeit. Pellet Paint NF Co-Präzipitationsmittel ist ein nützlicher Ersatz für das originale Pellet Paint Co-Präzipitationsmittel für Anwendungen, in denen ein Fluoreszenz-Nachweis eingesetzt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effiziente und schnelle Fällung von BigDye® Zyklussequenzierungsprodukten
  • Effiziente Entfernung von Farbstoff-Terminatoren
  • Direkte Visualisierung und Verfolgung des gefällten Materials
  • Keine Auswirkung auf die Sequenzierungsreaktion
  • Ersatz für Original-Pellet Paint Co-Fällungsmittel für Fluoreszenzdetektionsmethoden
Komponenten
•: 125 µl oder 1 ml: Pellet Paint NF Co-Fällungsmittel
•: 1 ml oder 8 ml: 3 M Natriumacetat, pH 5,2
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt ist durch die US-Patente 7,550,447, 7,144,713, das EP-Patent 853,680 und das kanadische Patent 2,231,501 im Besitz von EMD Chemicals Inc. oder verbundener Unternehmen geschützt.
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
BigDye is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PELLET PAINT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suyu Quan et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(2) (2020-02-26)
Milk can mediate maternal-neonatal signal transmission by the bioactive component extracellular vesicles (EVs), which select specific types of miRNA to encapsulate. The miRNA profiling of sheep milk EVs was characterized by sequencing and compared with that of cow milk. Nanoparticle
Questions
  1. Is there a lower limitation of DNA fragment size for use with the Pellet Paint® NF Co-Precipitant 70748? I have DNA fragments at around 500 bp.
    1 answer
    1. there is no recommended lower limitation of DNA fragment size for the Pellet Paint NF Co-Precipitant 70748. However, it notes that precipitation based on ethanol method may lead to lower yield with small DNA fragments, but using DNA fragments at 500 bp should pose no problem.