Wichtige Dokumente
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
Größe auswählen
500 PMOL
CHF 151.00
CHF 151.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 PMOL
CHF 151.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.54
CHF 151.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Mr: 6105
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenz
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
nwg