Wichtige Dokumente
681647
Sigma-Aldrich
WRN-Helikase-Inhibitor, NSC 19630 – CAS 72835-26-8 – Calbiochem
The WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, also referenced under CAS 72835-26-8, controls the biological activity of WRN Helicase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
WRN-Helikase-Inhibitor, NSC 19630 – CAS 72835-26-8 – Calbiochem, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-maleimid, 1-((1-Oxopropoxy)methyl)-1H-pyrrol-2,5-dion, MIRA-1, p53-Aktivator VIII
Größe auswählen
5 MG
CHF 182.00
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 182.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (NMR)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(C(=O)C=CC1=O)COC(=O)CC
InChI
1S/C8H9NO4/c1-2-8(12)13-5-9-6(10)3-4-7(9)11/h3-4H,2,5H2,1H3
InChIKey
YXEWPGYLMHXLPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Maleimidverbindung, die selektiv die Werner-Syndrom-WRN-Helikase-Aktivität (IC50 = 20 µM) gegenüber ihrer ATPase- und Exonuklease-Aktivität hemmt (19%ige bzw. < 10%ige Hemmung bei 50 µM), während sie keine Wirkung gegen die Helikase-Aktivität von zwei anderen menschlichen DNA-Helikasen der RecQ-Familie (RECQ1 und Werner-Syndrom-BLM), der Fanconi-Anämie-Gruppe-J(FANCJ)-Helikase sowie von drei anderen E.-coli-Helikasen (RecQ, UvrD und DnaB) zeigt. Die WRN-abhängige Antiproliferationsaktivität von MIRA-1/NSC 19630 in HeLa-1.2.11-Kulturen (0%ige vs. 95%ige Hemmung mit bzw. ohne siRNA-vermittelte WRN-Depletion nach 48-stündiger Behandlung bei 3 µM) ist nachweislich eine direkte Folge der Apoptose-Induktion durch Blockierung der Replikationsgabeln (20-fache Verstärkung der PCNA-Foci-Färbung nach 72-stündiger Behandlung bei 2 µM), verstärkte DSB (17-fache Verstärkung der γ-H2AX-Foci-Färbung nach 72-stündiger Behandlung bei 2 µM) und eine erhöhte S-Phasen-Population (von 24 % auf 42 % nach 72-stündiger Behandlung bei 2 µM). In einigen Zellen scheint MIRA-1/NSC 19630 seine apoptotische Wirkung zumindest teilweise auch dadurch zu entfalten, dass es die DNA-Bindungs- und Transaktivierungsfunktion einiger (aber nicht aller) p53-Mutanten wiederherstellt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aggarwal, M., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci USA108, 1525.
Bykov, V.J.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 30384.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable