Wichtige Dokumente
6.18628
Sigma-Aldrich
Methyl-4-hydroxybenzoat
extra pure
Synonym(e):
Methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4(COOCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N