Wichtige Dokumente
612075
Sigma-Aldrich
Thyroxin-bindendes Globulin, menschlich
Liver glycoprotein and a major thyroid hormone carrier in serum. Exhibits high sequence similarity with α1-antitrypsin.
Synonym(e):
hTBG
Größe auswählen
250 μG
CHF 467.00
CHF 467.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μG
CHF 467.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 467.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Molekulare Masse 54.000–64.000.
Natives, humanes thyroxinbindendes Globulin. Leberglykoprotein und ein wichtiger Schilddrüsenhormonträger im Serum. Weist eine hohe Sequenzähnlichkeit mit α1-Antitrypsin auf. Man nimmt an, dass seine Affinität für das Hormon temperaturabhängig ist.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 140 mM NaCl, 10 mM Tris, 0,1 % NaN₃, pH 8,0. Sterilfiltriert.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Miura, Y., et al. 1993. Endocrinol. J. 40, 127.
Janssen, O.E., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13998.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable