569371
SREBP-Verarbeitungsinhibitor, Betulin, CAS-Nr. 473-98-3, Calbiochem
The SREBP Processing Inhibitor, Betulin, also referenced under CAS 473-98-3, controls the biological activity of SCAP (SREBP cleavage activating protein). This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
SREBP-Verarbeitungsinhibitor, Betulin, CAS-Nr. 473-98-3, Calbiochem
Größe auswählen
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (NMR)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 3.5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@H]5[C@@](CC4)(CC[C@H]5C(=C)C)CO)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChIKey
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
WGK
WGK 3