Merck
567417
Sigma-Aldrich
SOD1-Inhibitor, LCS-1, CAS-Nr. 41931-13-9, Calbiochem
The SOD1 Inhibitor, LCS-1, also referenced under CAS 41931-13-9, controls the biological activity of SOD1.
Synonym(e):
SOD1-Inhibitor, LCS-1, CAS-Nr. 41931-13-9, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=C(C(=O)N(N=C1)c2cc(ccc2)C)Cl
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
InChIKey
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein 2-Phenylpyridazin-3(2H)-on-basierter Nicht-Kupfer-Chelatbildner, der selektiv die Aktivität der Superoxid-Dismutase 1 (Cu/Zn-SOD) hemmt (IC50 = 1,07 µM). Zellen, die SOD1 überexprimieren, sind weniger empfindlich gegenüber LCS-1. Es hat sich gezeigt, dass es vorzugsweise das Wachstum einer Reihe von menschlichen Lungenadenokarzinom-Zelllinien mit EGFR- und KRAS-Mutationen hemmt (IC50 = 200 nM). Verhindert die Serum-induzierte Aktivierung der ERK- und PI-3-Kinase/AKT-Signalübertragung und beeinflusst dadurch das Zellwachstum und -überleben. Die scheinbare Halbwertszeit dieser Verbindung wird in menschlichen Lebermikrosomen mit 6,6 Minuten angegeben.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Somwar, R., et al. 2011, PNAS in press.
Somwar, R., et al. 2009. J. Biomol. Screen.14, 1176.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Min Ling et al.
Frontiers in oncology, 12, 937444-937444 (2022-08-19)
Gliomas are characterized by high morbidity and mortality, and have only slightly increased survival with recent considerable improvements for treatment. An innovative therapeutic strategy had been developed via inducing ROS-dependent cell death by targeting antioxidant proteins. In this study, we