566324
SIRT2-Inhibitor, AGK2, CAS-Nr. 304896-28-4, Calbiochem
The SIRT2 Inhibitor, AGK2, also referenced under CAS 304896-28-4, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
SIRT2-Inhibitor, AGK2, CAS-Nr. 304896-28-4, Calbiochem, 2-Cyano-3-(5-(2,5-Dichlorphenyl)-2-furanyl)-N-5-chinolinyl-2-propenamid, Sirtuin-2-Inhibitor, SIRT2-Inhibitor I, SIRT1-Inhibitor IV
Größe auswählen
CHF 175.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 175.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cc(cc1)Cl)c2[o]c(cc2)\C=C(\C(=O)Nc3c4c(nccc4)ccc3)/C#N
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
InChIKey
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable