Merck
565771
Sigma-Aldrich
γ-Sekretase-Inhibitor X
≥90% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution γ-Sekretase-Inhibitor X, L-685,458, {1S-Benzyl-4R-[1-(1S-carbamoyl-2-phenethylcarbamoyl)-1S-3-methylbutylcarbamoyl]-2R-hydroxy-5-phenylpentyl}carbamidsäure tert-butylester
Größe auswählen
250 μG
CHF 440.00
500 μG
CHF 577.00
CHF 440.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μG
CHF 440.00
500 μG
CHF 577.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H52N4O6
Molekulargewicht:
672.85
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
CHF 440.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Produktbezeichnung
γ-Sekretase-Inhibitor X, InSolution, ≥90%, 1 mM
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Hydroxyethyl-Dipeptid-Isoster, das als potenter und hochspezifischer Inhibitor der γ;-Sekretase wirkt (Aβ;gesamt IC50 = 17 nM, Aβ;40 IC50 = 48 nM und Aβ;42 IC50 = 67 nM in SH-SY5Y-Zellen mit spβ;A4CTF-Überexpression). Bindet an Presenilin und blockiert die Produktion der intrazellulären Notch-Domäne. Laut Berichten wird auch die Bildung von ε;CTF blockiert, was eine Akkumulation von α;- und β;CTF bewirkt. Dient als Übergangsstatus-Analogsimulation des katalytischen Zentrums der Aspartylprotease, bietet jedoch eine 100-fach größere Selektivität für γ;-Sekretase als für Cathepsin D.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Aβ;gesamt
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: Aβ;gesamt 17 nM, Aβ;40 48 nM und Aβ;42 67 nM in SHSY5Y-Zellen mit spβ;A4CTF-Überexpression
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Eine 1-mM-Lösung (250 µ;g in 372 µ;l oder 500 µ;g in 744 µ;l) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Weidemann, A., et al. 2002. Biochemistry41, 2825.
Doerfler, P., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 9312.
Li, Y.M., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 6138.
Shearman, M.S., et al. 2000. Biochemistry39, 8698.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sylvia M Lee et al.
Cancer, 121(3), 432-440 (2014-09-25)
Aberrant Notch activation confers a proliferative advantage to many human tumors, including melanoma. This phase 2 trial assessed the antitumor activity of RO4929097, a gamma-secretase inhibitor of Notch signaling, with respect to the progression-free and overall survival of patients with
Giulia Puliatti et al.
Progress in neurobiology, 227, 102482-102482 (2023-06-16)
Several studies including ours reported the detrimental effects of extracellular tau oligomers (ex-oTau) on glutamatergic synaptic transmission and plasticity. Astrocytes greatly internalize ex-oTau whose intracellular accumulation alters neuro/gliotransmitter handling thereby negatively affecting synaptic function. Both amyloid precursor protein (APP) and
Lukas P Feilen et al.
eLife, 11 (2022-05-18)
Cleavage of membrane proteins in the lipid bilayer by intramembrane proteases is crucial for health and disease. Although different lipid environments can potently modulate their activity, how this is linked to their structural dynamics is unclear. Here, we show that
Nicole L Stott Bond et al.
Biomedicines, 11(1) (2023-01-22)
Lung cancer maintains a relatively small survival rate (~19%) over a 5-year period and up to 80-85% of all lung cancer diagnoses are Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). To determine whether metformin reduces non-small cell lung cancer (NSCLC) LL/2 cell
Edgar Dawkins et al.
The Journal of biological chemistry, 299(4), 103027-103027 (2023-02-23)
Imbalances in the amounts of amyloid-β peptides (Aβ) generated by the membrane proteases β- and γ-secretase are considered as a trigger of Alzheimer's disease (AD). Cell-free studies of γ-secretase have shown that increasing membrane thickness modulates Aβ generation but it